Stampa…
Vanadio, in polvere, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12392.0010EA 284 CHF
1.12392.0010 1.12392.9999
Vanadio, in polvere, Sigma-Aldrich®
Vanadio
Formula: V
Peso molecolare: 50,94 g/mol
Densità: 6,11 g/cm³ (187 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1710 °C
Molar Mass 50.94 g/mol
Bulk Density 4000 kg/m3
Boiling Point 3000 °C
Density 6.11 g/cm3 (18.7 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR