Stampa…

Vanadio, arc-cast pellet 15.9 mm (0.63 in) Ø

45117.KFEA 143 CHF
45117.KF
Vanadio, arc-cast pellet 15.9 mm (0.63 in) Ø
Vanadio
Formula: V
Peso molecolare: 50,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR