Stampa…
Vanadio ≥99.5% (metals basis), plate, annealed, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Fornitore: Thermo Scientific
11099.FIEA 896 CHF
11099.FI
Vanadio ≥99.5% (metals basis), plate, annealed, Thickness: 3.2 mm (0.13 in)
Vanadio
Formula: V
Peso molecolare: 50,94 g/mol
Punto di ebollizione: 3477 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1896 °C
Densità: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011453
CAS Number: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053
Mehr About VWR