Stampa…

Tantalio ≥99.96% (metals basis), in astine, Puratronic® (max. 0.005% Nb), Ø 4.5 mm (0.18 in)

11441.DMEA 429 CHF
11441.DM
Tantalio ≥99.96% (metals basis), in astine, Puratronic® (max. 0.005% Nb), Ø 4.5 mm (0.18 in)
Tantalio
Formula: Ta
Peso molecolare: 180,95 g/mol
Punto di ebollizione: 5427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 2996 °C
Densità: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011252
CAS Number: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR