Stampa…
Oro ≥99.9%, thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.00024 in)
Fornitore: Thermo Scientific
44138.FFEA 744 CHF
44138.FF
Oro ≥99.9%, thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.00024 in)
Oro
Formula: Au
Peso molecolare: 196,97 g/mol
Punto di ebollizione: 2800 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1063 °C
Densità: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003436
CAS Number: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526
Mehr About VWR