Stampa…
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10425.FIEA 1030 CHF
10425.FI 10425.FF
Ytterbium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.3 mm (0.01 in)
Ytterbium
Formula: Yb
Peso molecolare: 173,04 g/mol
Punto di ebollizione: 1427 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 824 °C
Densità: 6,977 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011286
CAS Number: 7440-64-4
EINECS: 231-173-2
Merck Index: 12,10239
Mehr About VWR