Stampa…
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Fornitore: Thermo Scientific
43218.FFEA 431 CHF
43218.FF 43218.FI
Samario ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), in fogli, Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Samario
Formula: Sm
Peso molecolare: 150,36 g/mol
Punto di ebollizione: 1900 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1076,85 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011233
CAS Number: 7440-19-9
EINECS: 231-128-7
Merck Index: 12,08498
Mehr About VWR