Stampa…
Neodymium ≥99.1%, ingot
Fornitore: Thermo Scientific
00214.22EA 704 CHF
00214.22 00214.14
Neodymium ≥99.1%, ingot
Neodymium
Formula: Nd
Peso molecolare: 144,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011130
CAS Number: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
Mehr About VWR