Holmium ≥99.9%, in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
42687.FIEA
1880
CHF
42687.FI
42687.FF
Holmium ≥99.9%, in fogli, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Holmium
Formula:
Ho Peso molecolare: 164,93 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011049 CAS Number: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 ADR: 4.1,II |