Holmium ≥99.9%, pieces
Fornitore: Thermo Scientific
00142.06EA
340
CHF
00142.06
00142.03
00142.14
Holmium ≥99.9%, pieces
Holmium
Formula:
Ho Peso molecolare: 164,93 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011049 CAS Number: 7440-60-0 EINECS: 231-169-0 |