Dysprosium ≥99.9%, in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Fornitore: Thermo Scientific
40286.HFEA
536
CHF
40286.HF
40286.DH
40286.DJ
40286.DM
Dysprosium ≥99.9%, in astine, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dysprosium
Formula:
Dy Peso molecolare: 162,5 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010982 CAS Number: 7429-91-6 EINECS: 231-073-9 |