Stampa…
Cerio ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
43977.A1EA 1210 CHF
43977.A1 43977.30
Cerio ≥99% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Cerio
Formula: Ce
Peso molecolare: 140,12 g/mol
Punto di ebollizione: 3468 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 795 °C
Densità: ∼6,8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010924
CAS Number: 7440-45-1
EINECS: 231-154-9
UN: 1333
ADR: 4.1,II
Mehr About VWR