Stampa…
Bismuto, in polvere, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12400.0100EA 121 CHF
1.12400.0100
Bismuto, in polvere, Sigma-Aldrich®
Bismuto
Formula: Bi
Peso molecolare: 208,98 g/mol
Densità: 9,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134033
CAS Number: 7440-69-9
EINECS: 231-177-4
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 271 °C
Molar Mass 208.98 g/mol
Bulk Density 6000 kg/m3
Boiling Point 1564 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (840 °C)
Density 9.78 g/cm3 (20 °C)
Learn more
About VWR
Mehr About VWR