Stampa…
Grafite, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04206.9025EA 0 CHF
1.04206.9025 1.04206.2500
Grafite, Supelco®
Grafite
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3827 °C
Densità: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00144065
CAS Number: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Mehr About VWR