Carbone attivo
Fornitore: Merck
1.02518.1000EA
0
CHF
1.02518.1000
Carbone attivo
Carbone attivo
Formula:
C Peso molecolare: 12,01 g/mol Punto di fusione: 3550 °C Densità: 2 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00133992 CAS Number: 7440-44-0 EINECS: 231-153-3 UN: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Merck Index: 13,01818 |