Stampa…

Carbone attivo, Supelco®


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02005.0010EA 175 CHF
1.02005.0010
Carbone attivo, Supelco®
Carbone attivo
Formula: C
Peso molecolare: 12,01 g/mol
Punto di fusione: 3550 °C
Densità: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00133992
CAS Number: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 3550 °C
Molar Mass 12.01 g/mol
Bulk Density 150 - 440 kg/m3

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR