Stampa…
Gallio, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12169.0005EA 242 CHF
1.12169.0005
Gallio, Sigma-Aldrich®
Gallio
Formula: Ga
Peso molecolare: 69,72 g/mol
Punto di ebollizione: 2403 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 °C
Densità: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,
Merck Index: 12,04364
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 29.8 °C
Molar Mass 69.72 g/mol
Boiling Point 2000 °C
Density 5.904 g/cm3 (20 °C)
Grade Store below +15°C.
Hill Formula Ga
Learn more
About VWR
Mehr About VWR