Stampa…
Ammonio ferro (III) solfato 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
34249-1LEA 158.14 CHF
34249-1L
Ammonio ferro (III) solfato 0.1 M (NH4)Fe(SO4)2 soluzione volumetrica, Fluka™
Ammonio ferro (III) solfato
Formula: H₄FeNO₈S₂
Peso molecolare: 266,01 g/mol
Densità: 1,05 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012019
CAS Number: 10138-04-2
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
Learn more
About VWR
Mehr About VWR