Stampa…
Lantanio (III) nitrato 0.1 M La(NO3)3 soluzione volumetrica, per la determinazione dei fluoruri, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
35204-1LEA 289.76 CHF
35204-1L
Lantanio (III) nitrato 0.1 M La(NO3)3 soluzione volumetrica, per la determinazione dei fluoruri, Fluka™
Lantanio (III) nitrato
Lanthanum nitrate solution used for the determination of fluoride.
Formula: LaN₃O₉
Peso molecolare: 324,92 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011067
CAS Number: 10099-59-9
Visualizza i codici
Factor 0.99 - 1.01
Learn more
About VWR
Mehr About VWR