Stampa…
1,3-Benzenedithiol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO456100050EA 232 CHF
ACRO456100050 ACRO456100010
1,3-Benzenedithiol 95%
1,3-Benzenedithiol
Formula: C₆H₆S₂
Peso molecolare: 142,25 g/mol
Punto di ebollizione: 128…129 °C (21hPa)
Punto di fusione: 24 °C
Densità: 1,24 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004842
CAS Number: 626-04-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to light yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR