Stampa…
N,N-Dimetilacetammide, anidro (max. 0,005% H2O)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
85817.230EA 91.6 CHF
85817.230
N,N-Dimetilacetammide, anidro (max. 0,005% H2O)
N,N-Dimetilacetammide
Formula: CH₃CON(CH₃)₂
Peso molecolare: 87,12 g/mol
Punto di ebollizione: 166,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,937 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008686
CAS Number: 127-19-5
EINECS: 204-826-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119459339-27
Merck Index: 13,03254
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/13/2298913.jpg
Visualizza i codici
Assay (GC, on anhydrous basis) 99.8-100 %
Acidity 0-0.0005 0-0.001 %
Residue after evaporation 0-0.001 % w/w
Water (KF) 0-0.005 % w/w
Learn more
About VWR
Mehr About VWR