ter-Butil metil etere, anidro (max. 0,005% H2O)
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Metossi-2-metilpropano
, MTBE
85814.269EA
161
CHF
85814.269
85814.230
ter-Butil metil etere, anidro (max. 0,005% H2O)
ter-Butil metil etere
Formula:
(CH₃)₃COCH₃ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 55,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: −108,6 °C Densità: 0,7405 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: −28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008812 CAS Number: 1634-04-4 EINECS: 216-653-1 UN: 2398 ADR: 3,II Merck Index: 12,06111 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | 99-100 % |
Acidity | 0-0.001 meq/g |
Peroxides (as H202) | 0-0.0005 % |
Residue after evaporation | 0-0.001 % w/w |
Water (KF) | 0-0.005 % w/w |