Stampa…
Potassio perossidisolfato ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Synonyms: Perossodisolfato di dipotassioPotassio persolfato
7076-20EA 0 CHF
7076-12 7076-20
Potassio perossidisolfato ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Potassio perossidisolfato
Formula: K₂S₂O₈
Peso molecolare: 270,32 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,477 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011386
CAS Number: 7727-21-1
EINECS: 231-781-8
UN: 1492
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,07825
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (K₂S₂O₈) ≥99.0 %
ACS - Chlorine Compounds (as Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Manganese (Mn) ≤0.0002 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR