Stampa…
EDTA sale bisodico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Acido etilendiamminotetracetico sale bisodicoIdranal III
7125.1000EA 82.5 CHF
7125.1000
EDTA sale bisodico, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EDTA sale bisodico
Formula: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Peso molecolare: 336,21 g/mol
MDL Number: MFCD00070672
CAS Number: 139-33-3
Visualizza i codici
Titer (mol/l) 0.0195 - 0.0205
Learn more
About VWR
Mehr About VWR