Stampa…
2-Fenossietanolo
Fornitore: ICN Biomedicals
Synonyms: Fenil glicol
ICNA0215014880EA 60 CHF
ICNA0215014880 ICNA0215014890
2-Fenossietanolo
2-Fenossietanolo
Attenzione: Research Use Only (RUO).
Formula: C₆H₅OCH₂CH₂OH
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di fusione: 57 ° F (lett.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002857
CAS Number: 122-99-6
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/89/2297789.jpg
Visualizza i codici
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Learn more
About VWR
Mehr About VWR