Stampa…
3-Amino-2-methylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO437630010EA 205 CHF
ACRO437630010
3-Amino-2-methylpyridine 97%
3-Amino-2-methylpyridine
Formula: C₆H₈N₂
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di fusione: 116…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788195
CAS Number: 3430-10-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 119 °C
GC ≥96.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR