Stampa…
Ferro (III) nitrato nonaidrato 99.9995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO436810250EA 233 CHF
ACRO436810250
Ferro (III) nitrato nonaidrato 99.9995% (trace metals basis)
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso molecolare: 404 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 47 °C
Densità: 1,68 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance Off-white to violet to purple Crystals
Titration Iodometric 13.5 to 14.2 % (Fe)
Total trace metal impurities ≤5 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR