Stampa…
Clorotrimetilsilano 98%, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
426431000.EA 92.8 CHF
426431000.
Clorotrimetilsilano 98%, AcroSeal™
Clorotrimetilsilano
Formula: C₃H₉ClSi
Peso molecolare: 108,64 g/mol
Punto di ebollizione: 57 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –58 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: –28 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000502
CAS Number: 75-77-4
UN: 1298
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR