Stampa…
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO397340050EA 231 CHF
ACRO397340050
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃F₂NO₂
Peso molecolare: 159,09 g/mol
Punto di ebollizione: 91…92 °C (11 mmHg)
Densità: 1,503 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192035
CAS Number: 19064-24-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to orange Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Learn more
About VWR
Mehr About VWR