Stampa…

2,5-Dichlorophenylboronic acid 97%

Attenzione

ACRO393840050EA 79.6 CHF
ACRO393840050 ACRO393840010
2,5-Dichlorophenylboronic acid 97%
2,5-Dichlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BCl₂O₂
Peso molecolare: 190,82 g/mol
Punto di fusione: 150…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863182
CAS Number: 135145-90-3

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR