Stampa…
Indio(III)ossido 99.9997% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO193170250EA 238 CHF
ACRO193170250 ACRO193170050
Indio(III)ossido 99.9997% (trace metals basis)
Indio(III)ossido
Formula: In₂O₃
Peso molecolare: 277,64 g/mol
Punto di fusione: 715,05 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011060
CAS Number: 1312-43-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric 81.0 to 84.3 % (In)
Total trace metal impurities ≤3 ppm
Learn more
About VWR
Mehr About VWR