Stampa…
2,6-Dihydroxynaphthalene 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO115030050EA 95.6 CHF
ACRO115030050
2,6-Dihydroxynaphthalene 97%
2,6-Dihydroxynaphthalene
Formula: C₁₀H₈O₂
Peso molecolare: 160,17 g/mol
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004082
CAS Number: 581-43-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR