Stampa…
Tetrametilsilano 99%, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
427331000.EA 70.8 CHF
427331000.
Tetrametilsilano 99%, AcroSeal™
Tetrametilsilano
Formula: C₄H₁₂Si
Peso molecolare: 88,22 g/mol
Punto di ebollizione: 26,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0,64 g/cm³
Flash Pt: –27 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008274
CAS Number: 75-76-3
UN: 2749
ADR: 3,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3575 to 1.3595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR