Stampa…
Tributylphosphine 95%, AcroSeal™
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
427301000.EA 63.2 CHF
427301000.
Tributylphosphine 95%, AcroSeal™
Tributylphosphine
Formula: C₁₂H₂₇P
Peso molecolare: 202,32 g/mol
Punto di ebollizione: 240 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –65 °C
Densità: 0,81 g/cm³
Flash Pt: 37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009462
CAS Number: 998-40-3
UN: 3254
ADR: 4.2,I
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR