Stampa…
4-Bromo-1-butanol 85+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO390010010EA 56.5 CHF
ACRO390010010 ACRO390010050 ACRO390010250
4-Bromo-1-butanol 85+%
4-Bromo-1-butanol
Formula: BrH₂C(CH₂)₂CH₂OH
Peso molecolare: 153,02 g/mol
Punto di ebollizione: 56…58 °C (2 mmHg)
Flash Pt: 7 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00015387
CAS Number: 33036-62-3
UN: 1987
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to purple to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥85.0 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR