Stampa…
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO397970050EA 118 CHF
ACRO397970050
2-Bromo-5-fluoropyridine 98%
2-Bromo-5-fluoropyridine
Formula: C₅H₃BrFN
Peso molecolare: 175,99 g/mol
Punto di ebollizione: 83 °C (44 mmHg)
Punto di fusione: 30…31 °C
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234011
CAS Number: 41404-58-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless white to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Learn more
About VWR
Mehr About VWR