Stampa…
Acido solfanilico in acetic acid USP soluzioni test (TS)
Synonyms: Acido 4-amminobenzenesolfonico4-Aminobenzensolfonico
85375.260EA 295 CHF
85375.260
Acido solfanilico in acetic acid USP soluzioni test (TS)
Acido solfanilico
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: 4-(H₂N)C₆H₄SO₃H
Peso molecolare: 173,19 g/mol
Punto di fusione: 279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007886
CAS Number: 121-57-3
UN: 2790
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09096
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/05/2297605.jpg
Mehr About VWR