Stampa…
Sodio acetato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Fornitore: VWR Chemicals
85371.260EA 92.5 CHF
85371.260
Sodio acetato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS) 34
Sodio acetato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: H₃CCOONa
Peso molecolare: 82,03 g/mol
Punto di fusione: 324 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Mehr About VWR