Stampa…
Potassio solfato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85368.180EA 22.8 CHF
85368.180 85368.260
Potassio solfato in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Potassio solfato
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: K₂SO₄
Peso molecolare: 174,26 g/mol
Punto di fusione: 1069 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011388
CAS Number: 7778-80-5
EINECS: 0
Merck Index: 12,07845
Mehr About VWR