Stampa…
Acido ossalico 6,3% in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Fornitore: VWR Chemicals
85358.260EA 106 CHF
85358.260
Acido ossalico 6,3% in soluzione acquosa USP soluzioni test (TS)
Acido ossalico
Soluzione di analisi pronte all‘uso (TS).
  • Prodotto in accordo ai requisiti della Farmacopea
  • Risparmio tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e scheda di sicurezza
Formula: C₂H₂O₄
Peso molecolare: 90,04 g/mol
Punto di fusione: 99 a 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002573
CAS Number: 144-62-7
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07043
Mehr About VWR