Stampa…
Calcio solfato saturated solution in water USP soluzioni test (TS)
85339.180EA 24.4 CHF
85339.180 85339.260
Calcio solfato saturated solution in water USP soluzioni test (TS)
Calcio solfato
Soluzioni test (TS) pronti all'uso.
  • Prodotto in accordo ai requisiti di farmacopea
  • Risparmio di tempo e costi
  • Tracciabile e certificato
  • Conforme a USP 34
  • Disponibili certificato di analisi e schede di sicurezza
Formula: CaO₄S
Peso molecolare: 136,14 g/mol
Punto di fusione: 1350 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010912
CAS Number: 7778-18-9
Merck Index: 13,01711
Mehr About VWR