Calcio D-gluconato monoidrato ≥98.5% USP
Fornitore: Spectrum Chemical
SPCMCA146-12KGEA
1900
CHF
SPCMCA146-12KG
SPCMCA146-2.5KG
SPCMCA146-50KGBL
Calcio D-gluconato monoidrato ≥98.5% USP
Calcio D-gluconato monoidrato
Formula:
C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O Peso molecolare: 448,39 g/mol Punto di fusione: 178 °C |
MDL Number:
MFCD00150787 CAS Number: 66905-23-5 EINECS: 206-075-8 Merck Index: 13,01671 |
Assay | 98.5% Min. |