Gomma arabica, milled powder NF
|
Attenzione
|
Synonyms:
Acacia
SPCMGU117-45KGBLEA
0
CHF
SPCMGU117-45KGBL
SPCMGU117-12KG
SPCMGU117-2.5KG
Gomma arabica, milled powder NF
Gomma arabica
Melamine statement (available upon request)
BSE/TSE statement (available upon request)
Densità:
1,35 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >250 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081264 CAS Number: 9000-01-5 EINECS: 232-519-5 |