Stampa…
Etanolammina NF
Fornitore: Spectrum Chemical
Pericolo
Synonyms: 2-Aminoetanolo
SPCMM1322-20LTEA 0 CHF
SPCMM1322-20LT SPCMM1322-4LT SPCMM1322-200LTBL
Etanolammina NF
Etanolammina
Formula: NH₂CH₂CH₂OH
Peso molecolare: 61,08 g/mol
Punto di ebollizione: 171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 10,5 °C
Densità: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008183
CAS Number: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Visualizza i codici
Assay 98% Min.
Learn more
About VWR
Mehr About VWR