Paraformaldeide 4% in PBS
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
J61899.AKEA
137
CHF
J61899.AK
J61899.AP
Paraformaldeide 4% in PBS
Paraformaldeide
Formula:
(CH₂O)n Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00133991 CAS Number: 30525-89-4 |