HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A15139.APEA
187
CHF
A15139.AP
A15139.AC
A15139.0F
A15139.AE
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano) ≥98%
HMDS (1,1,1,3,3,3-Esametildisilazano)
Formula:
(CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃ Peso molecolare: 161,39 g/mol Punto di ebollizione: 126 °C Punto di fusione: –78 °C Densità: 0,774 Flash Pt: 8 °C (46 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008259 CAS Number: 999-97-3 EINECS: 213-668-5 UN: 3286 ADR: 3,II REACH: 01-2119438176-38 Merck Index: 13,04708 |
![]() |