Stampa…
Neodymium ≥99.8%, in polvere -40 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Ampuled under argon
44181.06EA 201 CHF
44181.06 44181.14
Neodymium ≥99.8%, in polvere -40 mesh
Neodymium
Formula: Nd
Peso molecolare: 144,24 g/mol
Punto di ebollizione: 2474 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1014,85 °C
Densità: 6,46 g/cm³ (1240 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011130
CAS Number: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 12,06538
Mehr About VWR