Ferro (III) ossido ≥99.9%
Fornitore: Thermo Scientific
47247.A1EA
1440
CHF
47247.A1
47247.30
47247.18
Ferro (III) ossido ≥99.9%
Ferro (III) ossido
Formula:
Fe₂O₃ Peso molecolare: 159,69 g/mol Punto di fusione: 1565 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011008 CAS Number: 1309-37-1 EINECS: 215-168-2 |