Stampa…
Dinitrato di nichel 1% Ni(NO3)2 in nitric acid 2%, Specpure®
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel (II) nitrato
39043.AEEA 208 CHF
39043.AE
Dinitrato di nichel 1% Ni(NO3)2 in nitric acid 2%, Specpure®
Dinitrato di nichel
Matrix Modifier Solution
Formula: N₂NiO₆
Peso molecolare: 182,7 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011139
CAS Number: 13138-45-9
UN: 3264
ADR: 8,III
Mehr About VWR