Stampa…
Polietilenglicole 8.000, crystalline powder, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
U222-01EA 0 CHF
U222-09 U222-08 U222-01
Polietilenglicole 8.000, crystalline powder, J.T.Baker®
Polietilenglicole 8.000
Powder.
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 8000 g/mol
Punto di ebollizione: 250 °C (1013 hPa)
Densità: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01779615
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Viscosity, cSt 470 - 900
Average Molecular Weight 7000 - 9000
Learn more
About VWR
Mehr About VWR